Merck
1335B
Millipore
BIOEAZEエチルビニルアセテート(EVA)バッグ
1 L Ethyl Vinyl Acetate (EVA) sterile bag
別名:
エチレン酢酸ビニル(EVA)滅菌バッグ1 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pkg of 1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Terumo Aseptic Connection Device(ACD)をご利用の際、使用できるよう設計されており、二重ポリバッグ包装になっています。
使用構成:
ポートP1:薬剤ポート×1
ポートP2:ピンチクランプ、プラグ付きSize 16 Opaque C-Flex®チューブ、1 x 1 ft.長
ポートP3:スパイクポート×1
特徴および利点
密閉性、耐久性、柔軟性、ひび割れやピンホールへの耐性、そしてガスや水蒸気に対するバリア性をいずれも高い水準で実現した、バイオプロセス用の特殊バッグです。
エチルビニルアセテート(EVA)を主な素材に、1枚のメッシュと4種類のフィルムを重ね合わせた医療用ラミネートとを組み合わせた構造を採用しています。液体に接する表面は、エチルビニルアルコール(EVOH)層を低密度ポリエチレン(LDPE)層で挟みこんだ構造となっています。
包装
二重ポリバッグ包装
法的情報
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC