詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D 58.0±3.0°, c = 1 in H2O
分子量
average mol wt 38,000
凝集数
84
不純物
≤0.25% n-octanol
CMC
23.4
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
histology
SMILES記法
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
MASIZQYHVMQQKI-OIIXUNCGSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19181-BULK:
19181-1G:
19181-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック