Merck
19160
Sigma-Aldrich
SODアッセイキット
sufficient for 500 tests
別名:
スーパーオキシドジスムターゼ・アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 500 tests
品質水準
利用可能性
not available in USA
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
適合性
corresponds for UV test (WST reagent, WST formazan)
use tested
保管温度
2-8°C
詳細
キットには、キサンチンオキシダ-ゼおよび新規発色試薬に基づく間接的アッセイ法において、ス-パ-オキシドジスムタ-ゼ活性を測定するのに必要なすべての試薬および溶液が含まれます。本キットは、用いられている発色試薬の化学特性および生化学特性により、直線性のある試験結果が得ることができ、大変便利なアプリケ-ションです。
アプリケーション
SOD Assay Kit has been used for the determination of superoxide dismutase activity in mammalian cells.
生物化学的/生理学的作用
Superoxide dismutases are enzymes responsible for the elimination of superoxide radical (O2-), thereby protecting cells from free radicals-associated damages. They catalyze the dismutation of two superoxide radicals to hydrogen peroxide and oxygen.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Extracellular superoxide dismutase in biology and medicine.
Fattman CL et al.
Free Radical Biology & Medicine, 35, 236-236 (2003)
Atg7 Knockdown Augments Concanavalin A-Induced Acute Hepatitis through an ROS-Mediated p38/MAPK Pathway.
Zhuang Y et al.
PLoS ONE, 11, e0149754-e0149754 (2016)
Youngjin Park et al.
Fish & shellfish immunology, 59, 351-357 (2016-11-08)
An 8-week feeding trial was conducted to evaluate the effects of dietary probiotics on growth performance and non-specific immune responses in starry flounder, Platichthys stellatus. Fish averaging 46.5 ± 0.65 g (mean ± SD) were fed one of the six experimental diets; one control (Cont)
B-cell translocation gene 2 (BTG2) stimulates cellular antioxidant defenses through the antioxidant transcription factor NFE2L2 in human mammary epithelial cells.
Karve TM et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287, 31503-31503 (2012)
G Brown et al.
Protein expression and purification, 163, 105447-105447 (2019-07-05)
Borrelia are microaerophilic spirochetes capable of causing multisystemic diseases such as Lyme disease and Relapsing Fever. The ubiquitous Fe/Mn-dependent superoxide dismutase (SOD) provides essential protection from oxidative damage by the superoxide anion. Borrelia possess a single SOD enzyme - SodA