由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.3
6.8-8.2
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa
7.5
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
1372649050:
1372640100:
1372649999:
1372649025:
1372640003:
1372640100-KC:
1372645000:
1372640000:
試験成績書(COA)