Merck
391338
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
別名:
4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-エタンスルホン酸, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(2-エタンスルホン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.25
製品名
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
詳細
Merck USA index - 14, 4654
品質水準
アッセイ
≥99% dry basis (titration)
フォーム
crystalline powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
有効pH範囲
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
溶解性
water: 1 M
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI Key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer. HEPES has its maximum buffering capacity very near the pH of mammalian tissue fluids (pKa of 7.31 at 37°C). Exhibits no metal binding and has a small temperature dependent ΔpKa of -0.014/°C.
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.05.
Absorbance (1.0 M, H2O, 280 nm): ≤0.04
警告
Toxicity: Irritant (B)
再構成
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
391338-25KG:
391338-25GM:
391338-100GM:
391338-5KG:
US2391338-100GM:
391338-500GM:
391338-10KG:
391338-KG:
391338-0KG:
391338-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
MES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.5
Millipore
475893
MES
HEPES BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H7523
HEPES
HEPES
SAFC
RES6003H-B7
HEPES
HEPES 溶液 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H0887
HEPES 溶液
HEPES
SAFC
PHG0001
HEPES