品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
QBEnd/10, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (134M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (134M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (134M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (134M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (134M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
アイソタイプ
IgG1
コントロール
placenta, tonsil
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
membranous
遺伝子情報
human ... CD34(947)
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.