Merck
1330B
Millipore
BIOEAZEエチルビニルアセテート(EVA)バッグ
volume 20 L, designed for use with Quick Connect Applications, Double Polybagged
別名:
エチレン酢酸ビニル(EVA)滅菌バッグ10~20 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pkg of 1
キャパシティ
20 L
容量
20 L
20000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Quick Connectをご利用の際、使用できるよう設計されています。
使用構成:
ポートP1:Size 15 Opaque 001 C-Flex®チューブ、1×2.5 ft.長、およびキャップ付き1/4"オスQuick Connect
ポートP2:Size 15 Opaque 001 C-Flex®チューブ、1×2.5 ft.長、およびキャップ付き1/4"メスQuick Connect
ポートP3:延長短チューブ付きスパイクポート×1
特徴および利点
密閉性、耐久性、柔軟性、ひび割れやピンホールへの耐性、そしてガスや水蒸気に対するバリア性をいずれも高い水準で実現した、バイオプロセス用の特殊バッグです。
エチルビニルアセテート(EVA)を主な素材に、1枚のメッシュと4種類のフィルムを重ね合わせた医療用ラミネートとを組み合わせた構造を採用しています。液体に接する表面は、エチルビニルアルコール(EVOH)層を低密度ポリエチレン(LDPE)層で挟みこんだ構造となっています。
包装
二重ポリバッグ包装
法的情報
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)