安全性情報
131-GSA
Sigma-Aldrich
Keratinocyte Growth Supplement for adult cells (5 ml-3 parts)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
形状
liquid
シェルフライフ
1 yr
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Added to Basal Medium to create Growth Medium
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
Jan Code
131-GSA:
試験成績書(COA)