無菌性
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
0.1%
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
bacteria
SMILES記法
O=C1[C@@]([C@H](O)CC2CC(NC(C2)=O)=O)([H])C[C@@H](C)C[C@@H]1C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
遺伝子情報
human ... FKBP1A(2280) , PIN1(5300)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18079-VAR-F:
18079-BULK-F:
18079-10X10ML-F:
18079-10ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック