安全性情報
1.07227
Supelco
Phenolphthalein solution
1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171502
NACRES:
NA.21
製品名
Phenolphthalein solution 1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C
転移温度
flash point 23 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Application test: passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F
引火点(℃)
23 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類