製品名
MS-1 cell line,
由来生物
human skin
フォーム
liquid
包装
tube of 5 μg 09111802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09111802-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not determined
形態
Loosely packed floating aggregates with irregular outline and no central necrosis
製品
Cell line is CM2B4/MCV T, AE1/AE2, CK20, EMA, CAM5.2, chromogranin & NSE. Cell line is negative for for CK7, synaptophysin, LCA TTF-1, vimentin and CD99,
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
細胞株の由来
細胞株の説明
アプリケーション
包装
DNAプロファイル
Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,14
D16S539: 9
D5S818: 11
D7S820: 8,9
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
培地
継代と培養方法
その他情報
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09111802-1VL:
09111802-VAR:
09111802-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)