詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 200 μm) are a size standard, ideal for profiling particle size distribution (PSD) of a particle system.
The particle diameter of 200 μm is characterized using Olympus optical microscope. The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
The particle diameter of 200 μm is characterized using Olympus optical microscope. The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
アプリケーション
Used to calibrate and monitor the performance of particle size analyzers.
特徴および利点
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
- 透過型電子顕微鏡(TEM)
- 走査電子顕微鏡
- 光学顕微鏡
- MDFシステムを備えたCoulter™ カウンター
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
07091-10ML-BULK-F:
07091-5ML-F:
07091-10ML-F:
07091-1EA-BULK-F:
07091-5ML-BULK-F:
07091-1EA-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック