06941
(N,N-Dimethylmyristylammonio)acetate
≥97.0% (HPLC)
別名:
(N,N-Dimethyltetradecylammonio)acetate, N,N-Dimethyl-N-myristylaminoacetic acid betaine, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbetaine, N,N-Dimethyl-N-tetradecylglycine, Myristyl betaine, Myristyldimethylbetaine
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
分子量
299.49 g/mol
テクニック
HPLC: suitable
pH
5.0-8.0
溶解性
H2O: 1%, clear, colorless
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(2,3)17-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI Key
KKMIHKCGXQMFEU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
06941-VAR:
06941-1G:
06941-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック