Merck
N4882
Sigma-Aldrich
硫酸ニッケル(II) 六水和物
ReagentPlus®, powder or crystals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiSO4 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
262.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
98.0-102.0% (EDTA titration)
フォーム
powder or crystals
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI Key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硫酸ニッケル(II)六水和物(NiSO4  6H2O)は、さまざまな有機合成においてニッケル前駆体および触媒として一般的に使用されます。
アプリケーション
硫酸ニッケル(II)六水和物は以下の用途に使用できます:
  • 芳香族アルデヒド、第一級アミン、および亜リン酸ジエチルの縮合反応によるα-アミノホスホネートの合成用の触媒として。
  • チオシアン酸配位子を有するニッケル(II)ヘキサメチレンテトラミン錯体[Ni(HMTA)2 (NCS)2(H2O)2]H2Oの合成。
  • P-3前駆体として赤リンを使用するソルボサーマル法によるナノサイズのリン化ニッケルの合成におけるニッケル源として。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N4882-VAR:
N4882-BULK:
N4882-1KG:4548173295268
N4882-250G:4548173295275
2540055:
N4882-5G:4548173295282
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eun A Choi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(25), 4945-4958 (2019-04-14)
Decision-making often involves motivational conflict because of the competing demands of approach and avoidance for a common resource: behavior. This conflict must be resolved as a necessary precursor for adaptive behavior. Here we show a role for the paraventricular thalamus
Asymmetric induction by retgersite, nickel sulfate hexahydrate, in conjunction with asymmetric autocatalysis.
Matsumoto A, et al.
New. J. Chem., 39(9), 6742-6745 (2015)
Structure of monoclinic nickel (II) sulfate hexahydrate.
Gerkin RE and Reppart WJ.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(8), 1486-1488 (1988)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)