Merck
95299
Sigma-Aldrich
過酸化水素 溶液
purum p.a., ≥35% (RT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H2O2
CAS番号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥35% (RT)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.02% free acid (as H2SO4)
密度
1.13 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hydrogen peroxide is a reactive oxygen species formed as a reaction product of various aerobic metabolic processes. Its ultra-trace quantification in the concentration range of 10-11mole/ml by a fluorometric method has been described.
アプリケーション
Hydrogen peroxide solution (dilute alcoholic or aqueous solutions) may be used for the epoxidation of lower olefins in the presence of titanium silicalite (catalyst). It may be used in the synthesis of acenaphthene and peroxyacetic acid.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95299-VAR:
95299-BULK:
95299-1L:
95299-6X1L:4548173274393
95299-4X2.5L:4548173274386
95299-6X500ML:4548173274409
95299-2.5L:
95299-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 3-3 (1994)
Epoxidation of lower olefins with hydrogen peroxide and titanium silicalite.
Clerici MG and Ingallina P.
J. Catal., 140(1), 71-83 (1993)
Spectrofluorimetric determination of hydrogen peroxide scavenging activity.
Pazdzioch-Czochra M and Widenska A.
Analytica Chimica Acta, 452(2), 177-184 (2002)
THE FLUOROMETRIC ANALYSIS OF ULTRAMICRO QUANTITIES OF HYDROGEN PEROXIDE.
A S KESTON et al.
Analytical biochemistry, 11, 1-5 (1965-04-01)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)