Merck
908932
Sigma-Aldrich
過硫酸アンモニウム
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
別名:
AP, APS, PER, ペルオキシ二硫酸アンモニウム, ペルオキソ二硫酸アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2S2O8
CAS番号:
分子量:
228.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
蒸気密度
7.9 (vs air)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
品質
free-flowing
SMILES記法
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI Key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ammonium persulfate is a non-hazardous, non-explosive and economical oxidizing agent. It is commonly employed polymerizing agent for the acrylamide gels. Ammonium persulfate supported on silica gel is useful reagent for the regeneration of carbonyl compounds from their corresponding oxime derivatives under microwave and solventless “dry” conditions.
アプリケーション
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Ammonium persulfate (APS) has been used in the gel purification step during the synthesis of Sel2 N20 RNA library.
It may be used in the following studies:
  • Synthesis of doped polypyrrole (PPy), via in situ doped, oxidative coupling polymerization.
  • As an oxidizing agent for the determination of urinary iodine.
  • Gel electrophoresis studies.
アクリルアミド重合反応の触媒として作用します。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
908932-BULK:
908932-VAR:
908932-100G:
908932-500G:
試験成績書(COA)