Merck
791741
Sigma-Aldrich
酢酸ナトリウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
別名:
酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONa
CAS番号:
分子量:
82.03
Beilstein:
3595639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
品質
free-flowing
不純物
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸ナトリウムは安価で毒性のない化学物質で、食品添加物または反応混合物の中和用の塩基として産業界で広く使用されています。
アプリケーション
酢酸ナトリウムは以下の用途で試薬として使用できます:
  • 芳香族アルデヒドと馬尿酸の縮合によりオキサゾロンを合成するエルレンマイヤー・プロッフル反応。
  • ハロゲン化アリールを使用したチオフェンのパラジウム触媒アリール化。
パーキン反応により桂皮酸を合成するための塩基としても使用できます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
791741-6X1KG:
791741-100G:
791741-VAR:
791741-1KG:
791741-500G:
791741-4X2.5KG:
791741-2.5KG:
791741-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Carol L Ladner-Keay et al.
PloS one, 9(6), e98753-e98753 (2014-06-04)
The formation of β-sheet rich prion oligomers and fibrils from native prion protein (PrP) is thought to be a key step in the development of prion diseases. Many methods are available to convert recombinant prion protein into β-sheet rich fibrils
Sabina Lukovac et al.
mBio, 5(4) (2014-08-15)
The gut microbiota is essential for numerous aspects of human health. However, the underlying mechanisms of many host-microbiota interactions remain unclear. The aim of this study was to characterize effects of the microbiota on host epithelium using a novel ex
Sam Joshva Baskar Jesudasan et al.
PloS one, 9(6), e99443-e99443 (2014-06-11)
Microglia are the primary immune cells of the central nervous system (CNS). Membrane bound sensors on their processes monitor the extracellular environment and respond to perturbations of the CNS such as injury or infection. Once activated, microglia play a crucial
Mari Endo et al.
Journal of gastroenterology, 49(6), 1026-1039 (2013-07-13)
Daikenchuto (DKT), a gastrointestinal prokinetic Japanese herbal medicine, is prescribed for patients with postoperative ileus (POI) and adhesive bowel obstruction following abdominal surgery. Several mechanisms for the amelioration of POI by DKT have been suggested; however, it has remained unclear
Cristina Basilico et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3172-3186 (2014-05-29)
Activation of MET by HGF plays a key role in tumor progression. Using a recently developed llama platform that generates human-like immunoglobulins, we selected 68 different antibodies that compete with HGF for binding to MET. HGF-competing antibodies recognized 4 distinct
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.