グレード
purum
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
38.5-41.5% (iodometric, redox titration)
~39% in acetic acid (RT)
不純物
≤6% H2O2
~45% acetic acid
屈折率
n20/D 1.391
密度
1.15 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
InChI Key
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77240-VAR:
77240-500ML:
77240-6X500ML:
77240-100ML:
77240-6X100ML:
77240-BULK:
試験成績書(COA)