グレード
ACS reagent
蒸気密度
2.67 (vs air)
蒸気圧
5.83 psi
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
212 °F
expl. lim.
50 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2S, passes test (lim. ~1.5 ppm)
SO2, passes test (lim. ~2.5 ppm)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.002%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
密度
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- To synthesize hydroxynaphthyl ketones via Friedel-Crafts acylation and demethylation.
- In the regioselective bromination of binaphthols.
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676918-BULK:
676918-1L:4548173239989
676918-4L:4548173239996
676918-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)