グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99.0% (calc. on dried material, KT)
フォーム
powder
損失
26-36% loss on ignition, 500°C
pH
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
63139-250G-F:
63139-VAR-F:
63139-1KG-F-D:
63139-VAR-F-D:
63139-1KG-F:
63139-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック