グレード
ACS reagent
蒸気密度
8.7 (vs air)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% insolubles
損失
≤3.0% loss on drying
pH
3-4 (25 °C, 50 g/L)
mp
170 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
SMILES記法
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Oxidation of alcohols in the presence of Mg(HSO4)2 (magnesium hydrogen sulfate) and wet SiO2 (silicon dixide).
- Preparation of Cr2O3/Al2O3 (chromium (III) oxide/aluminium oxide) catalysts.
- Oxidative coupling of thiols.
- Preparation of mesoporous molecular sieves.
- Preparation of polypyrrole (PPy).
- Preparation of solid oxide fuel cell (SOFC) interconnect.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402826-500G:4548173285344
402826-VAR-D:
402826-BULK:
402826-100G:4548173285351
402826-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)