Merck
32247
Sigma-Aldrich
石油エーテル
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., high boiling, bp 50-70 °C
別名:
石油ベンジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.21
bp:
50-70 °C
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
25.8 psi
グレード
puriss. p.a.
フォーム
liquid
不純物
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.372-1.376
bp
50-70 °C
ヨウ素価
≤0.3
密度
0.661-0.664 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
hexane and low boiling point hydrogen treated naphtha
アプリケーション
Petroleum ether may be employed in the extraction of biologically active carotenoid pigments from total carotenoid pigments by adsorption. It may be employed in solvent reservoir during the separation of lipid mixtures by adsorption chromatography with silicic acid.
その他情報
Pertains only in Germany: unversteuert
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32247-BULK:
32247-1L:4548174016435
32247-2.5L:
32247-25L:
32247-4X2.5L:
32247-6X1L:
32247-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Ranganna S.
Handbook of Analysis and Quality Control for Fruit and Vegetable Products, 84-85 (1986)
The separation of complex lipide mixtures by the use of silicic acid chromatography.
J HIRSCH et al.
The Journal of biological chemistry, 233(2), 311-20 20-311-20 20 (1958-08-01)
S E Besra et al.
Journal of ethnopharmacology, 54(1), 1-6 (1996-10-01)
Pharmacological studies were conducted with the petroleum ether extract of leaves of the plant Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) on experimental animals. The extract was found to possess antiinflammatory, analgesic and antipyretic activity. Acute toxicity studies revealed that the extract, up