安全性情報
1.01773
Supelco
石油エーテル
EMPLURA®
別名:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NB.21
bp:
40-80 °C/1013 hPa
蒸気圧
400 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
フォーム
liquid
自己発火温度
280 °C
expl. lim.
1-7 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
不純物
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
bp
40-80 °C/1013 hPa
転移温度
flash point <-30 °C
密度
0.670 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
アナリシスノート
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.640 - 0.670
Boiling range (40-80°C): ≥ 95 % (v/v)
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F
引火点(℃)
< -30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
トルエン ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179418
トルエン
アセトン ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179124
アセトン
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸