グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
60 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
フォーム
liquid
自己発火温度
250 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
不純物
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
蒸発残留物質
≤0.001%
動粘度
0.6 cSt(20 °C)
bp
80-100 °C/1013 hPa
ヨウ素価
≤0.3
転移温度
flash point <-21 °C
密度
0.69 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
関連事項
その他情報
法的情報
付属品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-5.8 °F
引火点(℃)
< -21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体