認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質水準
詳細
related substances ≤ 2 ppm (as pyridine)
グレード
puriss. p.a.
フォーム
liquid
expl. lim.
27 %
濃度
~25% NH3
不純物
readily oxidisable substances, in accordance
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0018% non-volatile matter
蒸発残留物質
≤0.0018%
pH
11.7 (20 °C)
密度
0.892-0.910 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
carbonate (CO32-): ≤60 ppm
carbonate (as CO2): ≤10 ppm
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
silicate (as SiO2): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
sulfide (S2-): ≤0.2 ppm
微量陽イオン
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.5 ppm
Au: ≤0.1 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤1 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.05 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Ga: ≤0.02 ppm
In: ≤0.02 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.05 ppm
Mo: ≤0.05 ppm
Na: ≤1 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.05 ppm
Pt: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
適合性
complies for appearance of solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 唐辛子抽出物中の総カプサイシノイド含有量を測定するためのスマートフォンベースのデジタル画像比色分析。: この研究では、抽出プロセスで水酸化アンモニウム溶液を使用し、スマートフォンベースの比色分析と組み合わせて、カプサイシノイドレベルを正確に測定し、ポータブル分析技術の進歩を示しています(Vakh C et al., 2024)。
- 土壌中の 7 つの微量金属元素を、オープン酸溶解-アンモニア溶液抽出-ICP OES で迅速に測定します。:この研究では、土壌から微量金属を効率的に抽出するための水酸化アンモニウム溶液の使用と、それに続く ICP OES 分析に焦点を当て、環境モニタリングのための迅速かつ正確な方法を提供します(Wang J et al., 2023)。
- 家畜および水産物中のバンバーマイシンの定量分析のための高感度超高性能液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法の開発と検証: 食品安全管理と規制執行への影響。: 水酸化アンモニウム溶液は、UHPLC-MS/MS 分析のサンプル調製プロセスで使用され、さまざまな食品中のバンバーマイシンの正確な定量を保証します(Park DH et al., 2023)。
- 細胞イメージング用の食品産業副産物からの蛍光カーボンドット。: この研究では、食品副産物から蛍光カーボンドットを合成する際に水酸化アンモニウム溶液を使用し、生物医学用途のイメージング剤を製造するための持続可能なアプローチを実証しています(Mancini F et al., 2023)。
- ヘパリン修飾陰茎脱細胞化スキャフォールドを構築して、組織再構築における再内皮化を改善します。: この研究では、組織スキャフォールドの脱細胞化プロセスに水酸化アンモニウム溶液を使用し、組織工学と再生医療の進歩に貢献しています(Zhang H et al., 2022)。
包装
その他情報
カタログ番号30501-4X2.5L-Mは製造中止です。代替品は30501-2.5L-Mです。
カタログ番号30501-6X1Lは製造中止です。代替品は30501-1Lです。
カタログ番号30501-6X1L-Mは製造中止です。代替品は30501-1L-Mです。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30501S-2.5L:
30501-6X1L:
30501-144X2.5L:
30501-1L-GL:4548173353685
30501S-1L:
30501-4X5L:
30501-2.5L:4548173297729
30501-50KG-H:
30501S-6X1L:
30501-4X2.5L-GL:
30501-1L:4548173297712
30501-VAR:
30501-BULK:
30501-5L:4548173297736
30501-2.5L-GL:
30501-4X2.5L:
30501-6X1L-GL:
30501S-4X2.5L:
30501-144X2.5L-D:
この製品を見ている人はこちらもチェック