Merck
05002
Sigma-Aldrich
水酸化アンモニウム 溶液
puriss., 30-33% NH3 in H2O
別名:
アンモニア水
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4OH
CAS番号:
分子量:
35.05
Beilstein:
3587154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss.
フォーム
liquid
expl. lim.
27 %
濃度
30-33% NH3 in H2O
不純物
≤0.0003% heavy metals (as Pb)
≤0.002% non-volatile matter
pH
11.7 (20 °C)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤1 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
カタログ番号05002-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル05002-2.5Lをご注文ください。
カタログ番号05003-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル05003-2.5Lをご注文ください。
カタログ番号05003-4X5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル05003-5Lをご注文ください。
カタログ番号05003-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル05003-1Lをご注文ください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05002-4X2.5L:
05002-6X1L:
05002-1L:4548173291802
05002-22KG-H:
05002-2.5L:4548173291819
05002-VAR:
05002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Ketamine (Ketalar), a clinical and pharmacological study].
J Rioux
Annales de l'anesthesiologie francaise, 16(2), 1E-7E (1975-03-01)
Synchrotron photoemission spectroscopy study of ammonium hydroxide etching to prepare well-ordered GaAs (100) surfaces.
Lebedev MV, et al.
Applied Surface Science, 229(1), 226-232 (2004)
Claudia M Gómez-Gutiérrez et al.
Scanning, 37(6), 389-392 (2015-05-27)
In this work, the influence of substrate on the morphology of ZnS thin films by chemical bath deposition is studied. The materials used were zinc acetate, tri-sodium citrate, thiourea, and ammonium hydroxide/ammonium chloride solution. The growth of ZnS thin films
Silver electrocrystallization on vitreous carbon from ammonium hydroxide solutions.
Palomar-Pardave M, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(5), 1551-1558 (1996)
Konstantin Chingin et al.
Analytical chemistry, 84(15), 6856-6862 (2012-07-12)
We introduce an online multiple-junction capillary isoelectric focusing fractionator (OMJ-CIEF) for separation of biological molecules in solution by pI. In OMJ-CIEF, the separation capillary is divided into seven equal sections joined with each other via tubular Nafion membrane insertions. Each