グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
不純物
≤0.005% insolubles
mp
259-262 °C (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a hydrogen source in the selective synthesis of 4,4′-diaminostilbene-2,2′-disulfonic acid (DSD) from 4,4′-dinitrostilbene-2,2′-disulfonic acid (DNS) in presence of metal oxide supported gold catalyst.
- As a heterogeneous nucleation promoter in the synthesis of ZIF-8 (Zeolitic imidazolate framework-8) membranes on α-alumina supports.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
247596-6X500G:
247596-10KG:
247596-2.5KG:
247596-100G:
247596-4X2.5KG:
247596-5G:
247596-1G:
247596-VAR:
247596-500G:
247596-BULK:
試験成績書(COA)