Merck
221872
Sigma-Aldrich
フッ化カリウム 二水和物
reagent grade, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KF · 2H2O
CAS番号:
分子量:
94.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
reagent grade
アッセイ
98%
フォーム
crystals or chunks
mp
41 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].[K+].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Potassium fluoride dihydrate may be used in the following processes:
  • As a source of active fluoride ion when used in combination with tetra-n-butylammonium chloride.
  • To generate tetrabutylammonium fluoride in situ by reacting with tetrabutylammonium hydrogensulfate, which can catalyze the esterification of carboxylic acids with alkyl halides and ring-opening of aziridines.
  • In combination with chlorotrimethylsilane for the desilylation of O-tert-butyldimethylsilyl ethers.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221872-500G:4548173932286
221872-BULK:
221872-5G:
221872-VAR:
221872-100G:4548173932279
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogen Bonding in Potassium Fluoride Dihydrate: A Crystallographic, Spectroscopic, and Theoretical Study.
Preisinger A, et al.
Inorganic Chemistry, 33(21), 4774-4780 (1994)
Ren-Hua Fan et al.
The Journal of organic chemistry, 69(2), 335-338 (2004-01-17)
Potassium fluoride combined with tetrabutylammonium bisulfate is an efficient reagent to convert a variety of aziridines derived from cyclic and acyclic alkenes to beta-fluoro amine derivatives in high yield.
Efficient halogenation of unsaturated organoaluminum compounds with sulfonyl halides.
Ramazanov IR, et al.
Russ. J. Org. Chem., 49(3), 321-326 (2013)
A Mild and Efficient Desilylation of O-tert-Butyldimethylsilyl Ethers Mediated by Chlorotrimethylsilane and Potassium Fluoride Dihydrate in Acetonitrile
Peng Y & Li WDZ
Synlett, 2006(08), 1165-1168 (2006)
Esterification of carboxylic acids catalyzed by in situ generated tetraalkylammonium fluorides
Ooi T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(52), 9245-9248 (2001)