Merck
211389
Sigma-Aldrich
次亜塩素酸カルシウム
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(OCl)2
CAS番号:
分子量:
142.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
technical grade
形状
powder or granules
solid
組成
available chlorine, 65%
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
≥65% (chlorine titration by Na2S2O3)
mp
100 °C (lit.)
密度
2.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClO[Ca]OCl
InChI
1S/Ca.2ClO/c;2*1-2/q+2;2*-1
InChI Key
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
次亜塩素酸カルシウムには酸化特性があります。また、ジアミン-ベンゾキノン重合体の調製における酸化剤として関与します。
次亜塩素酸カルシウムは、一般に水の消毒と漂白剤として使用されます。
アプリケーション
以下の変換に、次亜塩素酸カルシウムが使用される場合があります:
  • アルデヒドから対応する酸へ
  • 一級脂肪族アルコールからメチルエステルヘ
  • 一級ベンジルアルコールから安息香酸メチルへ
  • プロパルギルアルコールから対応するアルデヒドおよびケトンへ
次亜塩素酸カルシウムは、以下の変換のための酸化剤として使用される場合があります:
  • アルデヒドから対応する酸へ
  • 一級脂肪族アルコールからメチルエステルヘ
  • 脂肪族一級アルコールから対応するカルボン酸へ
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
次亜塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
211389-1KG:4548173334318
211389-VAR:
211389-BULK:
211389-5G:4548173334325
211389-250G:4548173228945
文書ライブラリにアクセスする
The conversion of aliphatic primary alcohols to the corresponding carboxylic acids using calcium hypochlorite.
Kabalka GW, et al
Synthetic Communications, 20(11), 1617-1623 (1990)
The oxidation of alcohols and ethers using calcium hypochlorite [Ca (OCl)2].
Nwaukwa SO and Keehn PM.
Tetrahedron Letters, 23(1), 35-38 (1982)
A simple and efficient method for mild and selective oxidation of propargylic alcohols using TEMPO and calcium hypochlorite.
Reddy SR and Chadha A.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(35), 14929-14933 (2013)
Quinone-amine polymers: 10. Use of calcium hypochlorite in the syntheses of polyamine-quinone (PAQ) polymers.
Nithianandam VS and Erhan S.
Polymer, 32(6), 1146-1149 (1991)
Calcium hypochlorite-mediated oxidation of primary alcohols to methyl esters.
McDonald CE, et al.
Tetrahedron Letters, 34(17), 2741-2744 (1993)