Merck
209619
Sigma-Aldrich
炭酸カリウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2CO3
CAS番号:
分子量:
138.21
Beilstein:
4267587
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.004% S compounds as (SO42-)
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭酸カリウムは無機塩基です。 クロロベンゼンとスチレンのパラダサイクル触媒によるヘック反応のベースとして関係します。 K2CO3 (溶媒)へのアミノ酸(グリシン、サルコシン、プロリン)の追加により、CO2の吸収が促進します。
アプリケーション
炭酸カリウムは、ジスルホン化ジアミンモノマーであるジスルホン化ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]スルホンの調製に使用されます。
本化合物は以下のような研究で使用できます:
  • ヨードベンゼン誘導体の多置換体の合成用試薬として
  • 各種ビスフェノールから誘導された高分子量ホモポリマーおよびコポリマーの合成のベースとして
  • ハロゲン化アリールとアリールボロン酸の鈴木カップリングのベースとして
  • スチレンとブロモベンゼンのヘック反応において
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209619-VAR:
209619-12KG:
209619-500G:
209619-25KG:
209619-1KG:
209619-2.5KG:
209619-4X2.5KG:
209619-100G:
209619-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A kinetic study of CO2 capture with potassium carbonate solutions promoted with various amino acids: glycine, sarcosine and proline.
Thee H, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 20, 212-222 (2014)
Polyamide interfacial composite membranes prepared from m-phenylene diamine, trimesoyl chloride and a new disulfonated diamine.
Xie W, et al.
Journal of Membrane Science, 403, 152-161 (2012)
Chelating N-heterocyclic carbene ligands in palladium-catalyzed Heck-type reactions.
Herrmann WA, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 557(1), 93-96 (1998)
Robert Möckel et al.
Organic letters, 17(7), 1644-1647 (2015-03-21)
The cobalt-catalyzed Diels-Alder reaction of trimethylsilyl-substituted alkynes with 1,3-dienes led to dihydroaromatic intermediates which were transformed into iodobenzene derivatives. For this transformation, the dihydroaromatic intermediates had to be oxidized and the trimethylsilyl-substituted arene had to undergo a silicon-iodine exchange reaction.
Synthesis, kinetic observations and characteristics of polyarylene ether sulphones prepared via a potassium carbonate DMAC process.
Viswanathan R, et al.
Polymer, 25(12), 1827-1836 (1984)