183687
Reinecke salt
ACS reagent, ≥93.0%
別名:
Ammonium reineckate, Ammonium tetrarhodanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanodiammonochromate
About This Item
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥93.0%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: chromium
不純物
≤0.05% insol. dil. HCl
mp
268-272 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.N.[NH4+].N#CS[Cr-](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.Cr.3H3N/c4*2-1-3;;;;/h4*3H;;3*1H3/q;;;;+3;;;/p-3
InChI Key
ZGLIQORZYPZFPW-UHFFFAOYSA-K
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
183687-VAR:
183687-100G:4548174014622
183687-25G:4548174014639
183687-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)