Merck
Reinecke salt
Reinecke salt
Reinecke salt
ニックネーム:
Ammonium reineckate, Ammonium tetrarhodanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate(III), Ammonium tetrathiocyanodiammonochromate
化学式:
NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
CAS番号:
分子量:
336.43
EC Number:
Products
製品区分
ブランド
分子量
融点(℃)
物理的形状
純度
品質レベル
試薬の種類
コア
スペシャルグレード