グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
2.48 (vs air)
蒸気圧
26.98 psi ( 55 °C)
8.4 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.010% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.60
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 245-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pentane is a low boiling solvent, which finds applications in industries as a petroleum solvent and as a substitute for diethyl ether.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
154954-BULK:
154954-100ML:
154954-1L-M:
154954-500ML:
154954-2L:4548174012857
154954-1L:4548174012840
154954-6X1L:
154954-4X2L:
154954-2ML:
154954-VAR:
154954-6X500ML:
154954-2L-M:
この製品を見ている人はこちらもチェック