Merck
12322
Sigma-Aldrich
塩化鉄(III) 溶液
greener alternative
purum, 45% FeCl3 basis
別名:
塩化第二鉄 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeCl3
CAS番号:
分子量:
162.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
purum
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
45% (FeCl3)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。鉄触媒は、安価で環境を配慮していることが知られています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
塩化鉄(III)は温和な酸化剤です。 ルイス酸として有機合成で幅広く使用されています。 水とともに結晶化させると水和物を形成します。塩化鉄(III)は、約650°Cに加熱したスクラップ鉄の上に塩素を流して調製します。
アプリケーション
塩化鉄(III)はピロールの重合化に使用されることがあり、 フェナンスレン環の調製にも使用されます。 以下の反応で幅広く使用されています:
  • 重合化
  • 酸化
  • 酸化カップリング
  • 還元
  • C−C 結合生成
  • フェリエ転位
  • ワンポット多成分縮合
  • フリーデルクラフト反応
  • 環化
  • グリコシド化
  • プリンス型環化
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12322-2.5L:4548173921600
12322-VAR:
12322-BULK:
12322-4X2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimum reaction conditions for the polymerization of pyrrole by iron (III) chloride in aqueous solution.
Armes SP.
Synthetic Metals, 20(3), 365-371 (1987)
Recent uses of iron (III) chloride in organic synthesis.
Diaz DD, et al.
Current Organic Chemistry, 10(4), 457-476 (2006)
Kailiang Wang et al.
The Journal of organic chemistry, 74(2), 935-938 (2008-12-05)
Easily available and nontoxic FeCl(3) catalyzes intramolecular oxidative coupling for the direct construction of the phenanthrene ring using meta-chloroperbenzoic acid as sole oxidant at room temperature in excellent yields. The mechanistic investigations show that FeCl(3)-catalyzed coupling proceeds through the heterolytic
Abdelwareth A O Sarhan et al.
Chemical Society reviews, 38(9), 2730-2744 (2009-08-20)
In this critical review, the use of iron(III) chloride in oxidative C-C couplings of arenes and related unsaturated compounds is presented and reviewed. The approach allows highly selective dimerisations of phenol derivatives, naphthols, and heterocyclic compounds. Sequential couplings give access
Chen-Yu Chen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 438, 337-341 (2014-10-05)
Insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) constitutes a subgroup of the insulin-like growth factor binding protein systems, and its concentration in amniotic fluid is 100-1000 times higher than the concentration in other body fluids. The aim of this study was