Merck
1.05512
Supelco
Iron(III) chloride solution (10% Fe)
for analysis EMSURE®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
品質水準
製品種目
EMSURE®
形状
liquid
濃度
10.0-10.3% (complexometric)
不純物
≤0.5% Free acid (as HCl)
pH
<1 (20 °C in H2O)
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.0005%
Fe2+: ≤0.005%
N: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): 10.0 - 10.3 %
Free acid (as HCl): ≤ 0.5 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Heavy metals as Pb (as lead): ≤ 0.005 %
Fe II (Iron II): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany