グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
4.48 (vs air)
蒸気圧
4.8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
8.5 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
pH
5.2
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- To evaluate the anthracene solubility in various binary solvent mixtures composed of dibutyl ether along with n-hexane, cyclohexane, n-heptane, methylcyclohexane, n-octane, isooctane and cyclooctane.
- To measure the pyrene solubility in various binary solvent mixtures composed of dibutyl ether along with n-hexane, cyclohexane, n-heptane, methylcyclohexane, n-octane, isooctane and tert-butylcyclohexane.
- To investigate the reaction mechanism and kinetic studies of the reaction of phenyl isocyanate with methanol in the presence of dibutyltin diacetate (catalyst) to afford urethane. Rate constant of the reaction, k was reported to be 0.96liter/(mole sec).
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110280-500ML:
110280-2L:
110280-2.5L:
110280-VAR:
110280-200L:
110280-200L-PW:
110280-18L-CS:
110280-20L:
110280-VAR-D:
110280-1L:
110280-BULK:
110280-18L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)