Merck
Z802662
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
詳細
3 windows
メーカー/製品名
Hellma 105.250-QS
Hellma
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部中心高
8.5 mm
チャンバー容積
100 μL
パス長
10x2 mm
検出方法
fluorometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)