Merck
Z802336
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
PE stopper
Suprasil® quartz
詳細
3 windows
メーカー/製品名
Hellma 105.251-QS
Hellma
パラメーター
200-2500 nm spectral range
テクニック
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
開口部中心高
15 mm
チャンバー容積
45 μL
パス長
3x3 mm
検出方法
fluorometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with PE stopper, aperture 5mm × 3mm rectangular
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biqin Dong et al.
Optics express, 25(7), 7929-7944 (2017-04-07)
We report detailed characterizations of stochastic fluorescence switching of unmodified nucleic acids under visible light illumination. Although the fluorescent emission from nucleic acids under the visible light illumination has long been overlooked due to their apparent low absorption cross section