安全性情報
Y0002012
Racemic rotigotine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5,6,7,8-Tetrahydro-6-(propyl(2-(2-thienyl)ethyl)amino)-1-naphthol, 5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25NOS
CAS番号:
分子量:
315.47
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
rotigotine
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(ccc1)CCN(C2CCc3c(cccc3O)C2)CCC
InChI
1S/C19H25NOS/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3
InChI Key
KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Racemic rotigotine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002012:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)