由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
folic acid
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI Key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Folic acid, a water-soluble B vitamin, is found in several food products. As it is not generated naturally in the human body, diet is one of the easiest ways to obtain it. It plays a crucial role in the biochemical synthesis and repair of DNA and is used in the management of megaloblastic anemias, neural tube defects such as anencephaly and spina bifida. Pharmaceutical drug forms of folic acid are desirable for supplementing its consumption through the diet.
アプリケーション
包装
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0001980:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック