certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001242
traceable to USP 1019870
APIファミリー
folic acid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
InChI Key
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1334-500MG:
PHR1334-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック