Y0001892
Remifentanil hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-[methoxycarbonyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]1-piperidine]propanoic acid methyl ester hydrochloride, GI-87084B, Remifentanyl, Ultiva
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
remifentanil
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CC)N(C1(CCN(CCC(OC)=O)CC1)C(OC)=O)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
InChI Key
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... OPRM1(4988)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0001892:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)