Merck
Y0001448
システム適合性用ビカルタミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ビカルタミド(CDX), N-[4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-[(4-フルオロフェニル)スルホニル]-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパンアミド, コスデックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14F4N2O4S
CAS番号:
分子量:
430.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bicalutamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
InChI Key
LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Bicalutamide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ビカルタミド(CDX)は非ステロイド性のアンドロゲンレセプターアンタゴニストであり、純粋な抗アンドロゲンです。
ビカルタミド(CDX)は非ステロイド性のアンドロゲンレセプターアンタゴニストであり、純粋な抗アンドロゲンです。ヒストンアセチル化/脱アセチル化のバランス調節やコレギュレーターの動員を介して作用します。ビカルタミド(CDX)によりアンドロゲンを介した遺伝子発現が停止します。その例として、前立腺癌におけるMMP13の発現上昇や、PLZF(promyelocytic leukemia zinc finger protein)、GADD45γ(growth arrest and DNA damage inducible, gamma)などがあります。アンドロゲンにより刺激される転写非依存的な非ゲノム性のPI3K/AKTリン酸化もビカルタミド(CDX)によって阻害されます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
Y0001448-1EA:
Y0001448:4548173367842
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keri Wellington et al.
Drugs, 66(6), 837-850 (2006-05-19)
Bicalutamide (Casodex) is a competitive androgen receptor antagonist that inactivates androgen-regulated prostate cell growth and function, leading to cell apoptosis and inhibition of prostate cancer growth. It is administered orally as a once-daily dose. In the EU and a number
Bicalutamide ('Casodex') development: from theory to therapy.
G J Kolvenbag et al.
The cancer journal from Scientific American, 3(4), 192-203 (1997-07-01)
Ian D Cockshott
Clinical pharmacokinetics, 43(13), 855-878 (2004-10-29)
Bicalutamide is a nonsteroidal pure antiandrogen given at a dosage of 150 mg once daily as monotherapy for the treatment of early (localised or locally advanced) nonmetastatic prostate cancer. It is used at a dosage of 50 mg once daily
J Anderson
Hospital medicine (London, England : 1998), 61(9), 660-663 (2000-10-26)
In men with locally advanced prostate cancer, bicalutamide 150 mg monotherapy provides a similar disease outcome to medical or surgical castration. However, castration is associated with loss of sexual interest and function, decreased energy and an increased risk of osteoporotic
K L Goa et al.
Drugs & aging, 12(5), 401-422 (1998-06-02)
Bicalutamide is a nonsteroidal antiandrogen with a long elimination half-life (t1/2) that permits once-daily administration. When combined with a gonadorelin (gonadotrophin releasing hormone; GnRH) agonist in maximum androgen blockade (MAB) regimens, bicalutamide 50 mg once daily is at least as