Merck
Y0001365
システム適合性用エトポシド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
エトポシド, 4′-ジメチルエピポドフィロトキシン9-(4,6-O-エチリデン-β-D-グルコピラノシド), VP-16-213
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H32O13
CAS番号:
分子量:
588.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
etoposide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
InChI
1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1
InChI Key
VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Etoposide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
エトポシドは、トポイソメラーゼIIおよびDNAと複合体化してDNA二本鎖および一本鎖開裂を強化すると共に再連結を可逆的に阻害する抗癌剤です。 細胞周期のS相およびG2相で細胞周期をブロックします。正常細胞株および腫瘍細胞株でアポトーシスを誘導します。腫瘍癌タンパク質Mdm2の合成を阻害し、Mdm2を過剰発現している腫瘍細胞株のアポトーシスを誘発します。
ポイソメラ-ゼIIやDNAと複合体を形成し、二本鎖・一本鎖DNAを切断し、再結合を可逆的に阻害する抗腫瘍剤です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001365-1EA:
Y0001365:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sachiko Ezoe
International journal of environmental research and public health, 9(7), 2444-2453 (2012-08-02)
Etoposide is an anticancer agent, which is successfully and extensively used in treatments for various types of cancers in children and adults. However, due to the increases in survival and overall cure rate of cancer patients, interest has arisen on
Olga V Leontieva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8832-8837 (2014-06-04)
During cell cycle arrest caused by contact inhibition (CI), cells do not undergo senescence, thus resuming proliferation after replating. The mechanism of senescence avoidance during CI is unknown. Recently, it was demonstrated that the senescence program, namely conversion from cell
Y-L Kwong et al.
Leukemia, 28(4), 865-870 (2013-07-12)
Circulating Epstein-Barr virus (EBV) DNA is a biomarker of EBV-associated malignancies. Its significance in natural killer/T-cell lymphoma treated with the novel regimen SMILE was investigated. EBV DNA was quantified with a World Health Organization EBV standard in 910 plasma samples
Abukar Ali et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(1), 107-116 (2014-10-11)
Permanent reduction in joint function is a severe postinfectious complication in patients with Staphylococcus aureus septic arthritis. We undertook this study to determine whether this reduction in joint function might be caused by persistent joint inflammation after the adequate eradication
Nouhoum Sako et al.
The American journal of pathology, 184(11), 2899-2907 (2014-09-10)
Extranodal natural killer-T-cell lymphoma (NKTCL) of nasal type is a malignant disorder of cytotoxic lymphocytes of natural killer or more rarely T cells, associated with clonal Epstein-Barr virus infection. NKTCL is an aggressive neoplasm with very poor prognosis. Although the