Merck
Y0001311
Meclozine impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, (RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClN2
CAS番号:
分子量:
286.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
meclozine
メーカー/製品名
EDQM
bp
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
InChI Key
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Meclozine impurity H EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001311-1EA:
Y0001311:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)