安全性情報
Y0001135
ラロキシフェン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
LY 156758, [6-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロキシフェニル)ベンゾ[b]チエン-3-イル][4-[2-(1-ピペリジニル)エトキシ]フェニル]メタノン 塩酸塩, ケオキシフェン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H27NO4S · HCl
CAS番号:
分子量:
510.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
raloxifene
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI Key
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ESR2(2100)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Raloxifene hydrochloride for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ラロキシフェンは、選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)です;骨ではエストロゲン様ですが、乳房および子宮の両者においては抗エストロゲンとして作用します。 エストロゲン感受性がんに対し有効な可能性があります。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001135:
Y0001135-10MG:
Y0001135-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Virginia A Moyer
Annals of internal medicine, 159(10), 698-708 (2013-09-26)
Update of the 2002 U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recommendation on the use of medications for breast cancer risk reduction. The USPSTF reviewed evidence on the effectiveness,adverse effects, and subgroup variations of medications to reduce the risk for breast
Yuko Nishi et al.
Kidney international, 83(4), 662-673 (2013-01-25)
Proteinuria is an independent risk factor for progressive renal diseases because it initiates or aggravates tubulointerstitial injury. Clinically, females are less susceptible to progression of chronic kidney disease; however, the mechanisms underlying the renoprotective effect of estrogen receptor stimulation have
Tuan Hiep Tran et al.
International journal of pharmaceutics, 443(1-2), 50-57 (2013-01-16)
The aim of this study was to improve the physicochemical properties and bioavailability of a poorly water-soluble drug, raloxifene by solid dispersion (SD) nanoparticles using the spray-drying technique. These spray-dried SD nanoparticles were prepared with raloxifene (RXF), polyvinylpyrrolidone (PVP) and
Daniel J Schaid et al.
Genetic epidemiology, 37(3), 229-238 (2013-01-26)
Genome-wide association studies (GWAS) of complex traits have generated many association signals for single nucleotide polymorphisms (SNPs). To understand the underlying causal genetic variant(s), focused DNA resequencing of targeted genomic regions is commonly used, yet the current cost of resequencing
Aysegul Kavas et al.
Journal of biosciences, 38(1), 135-147 (2013-02-07)
The aim of this study was to investigate the effects of Raloxifene (Ral) on degeneration-related changes in osteoarthritis (OA)-like chondrocytes using two- and three-dimensional models. Five-azacytidine (Aza-C) was used to induce OA-like alterations in rat articular chondrocytes and the model