Y0001124
システム適合性用エチニルエストラジオール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17α-エチニルエストラジオール, 17α-エチニル-1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール, 19-ノル-1,3,5(10),17α-プレグナトリエン-20-イン-3,17-ジオール, エチニルエストラジオール
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethinylestradiol
メーカー/製品名
EDQM
mp
182-183 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI Key
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001124-25.31MG:
Y0001124-1EA:
Y0001124:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)