認証
EP Reference Standard
APIファミリー
estrone
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI Key
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E1700000-15MG:
E1700000-1EA:
E1700000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック