Merck
Y0001042
オメプラゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-メトキシ-2-[[(4-メトキシ-3,5-ジメチル-2-ピリジニル)メチル]スルフィニル]-1H-ベンズイミダゾール, アントラ, ロセック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N3O3S
CAS番号:
分子量:
345.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
omeprazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI Key
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Omeprazole for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001042:
Y0001042-10MG:
Y0001042-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aydin Seref Köksal et al.
Acta gastro-enterologica Belgica, 76(1), 34-37 (2013-05-09)
Bismuth-containing quadruple therapy given four times a day is effective in the first-line treatment of Helicobacter pylori. We aimed to investigate whether twice daily posology could eradicate H. pylori at a comparable rate in an area with a high prevalence
R P Myers et al.
The American journal of gastroenterology, 96(12), 3428-3431 (2002-01-05)
Omeprazole is a proton pump inhibitor that is used commonly in the treatment of acid-peptic disorders. Although omeprazole is generally well tolerated, serious adverse effects such as renal failure have been reported. Thus far, 17 cases of acute interstitial nephritis
Anju Nohria et al.
Journal of the American Heart Association, 3(1), e000609-e000609 (2014-01-07)
Inflammation is fundamental to the development of atherosclerosis. We examined the effect of anti-inflammatory doses of salicylate on endothelium-dependent vasodilation, a biomarker of cardiovascular risk, in a broad range of subjects. We performed a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial evaluating
A proton-pump inhibitor expedition: the case histories of omeprazole and esomeprazole.
Lars Olbe et al.
Nature reviews. Drug discovery, 2(2), 132-139 (2003-02-04)
Kazuhiro Shiizaki et al.
Molecular pharmacology, 85(2), 279-289 (2013-11-23)
Omeprazole (OME) induces the expression of genes encoding drug-metabolizing enzymes, such as CYP1A1, via activation of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) both in vivo and in vitro. However, the precise mechanism of OME-mediated AhR activation is still under investigation. While