PHR1987
Omeprazole Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-[(RS)-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1h-benzimidazole, 2-[[(3,5-Dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]--6-methoxy-1H-benzimidazol, 4-Desmethoxy Omeprazole
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
omeprazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(Cc3ncc(cc3C)C)c1[nH]c2c(n1)ccc(c2)OC
InChI
1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI Key
ZMXZYNHJPJEPAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1987-30MG:
PHR1987-30MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック